Learn More
Natriumbromid, ≥99.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15683190 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15683190
Marke: Honeywell-Fluka 310506500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-15-6
Summenformel BrNa
Molekulargewicht (g/mol) 102.89
MDL-Nummer MFCD00003475
InChI-Schlüssel JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumbromid, Bromidsalz aus Natrium, Natriumbromid NaBr, Trinatrium-Tribromid, Bromnatrium deutsch, Caswell Nr. 750A, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
IUPAC-Name Natrium; Bromid
SMILES [Na+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1393 °C
Chemischer Name oder Material Natriumbromid
Schmelzpunkt 755 °C
Menge 500 g
Strukturformel NaBr
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser und Ethanol
Formelmasse 102.89 mol
Reinheit (%) ≥ 99.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1 mmHg (806 °C)
Dichte 3.2 g/cm3