Learn More
Natriumbromat, Solstice
Artikelnummer. 15610580 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15610580 25 kg 25 Kilogramm
15600580 250 g 250 Gramm
15690570 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15610580 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 0215125KG
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
≥ 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-38-0
Summenformel BrNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 150.891
MDL-Nummer MFCD00003476
InChI-Schlüssel XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumbromat, Bromsäure, Natriumsalz, Dyeton, Natriumbromat dot, Neutralisator K-126, Neutralisator K-140, Neutralisator K-938, Natriumbromat Nabro3, sodium bromate nabro3, bromate de sodium french
PubChem CID 23668195
ChEBI CHEBI:75229
IUPAC-Name Natrium; Bromat
SMILES [O-]Br(=O)=O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumbromat
Physikalische Form Crystalline Powder
Menge 25 kg
Strukturformel NaBrO3
UN-Nummer 1494
Formelmasse 150,89 g/mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Dichte 3,339 g/ml bei 25 °C