Learn More
Natriumborhydrid, (VenPur™ Lösung), 12 % wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13236339 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13236339 2.5 L 2.50 Liter
13226339 100 mL 100 Milliliter
13266339 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13236339 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 448510025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.00 CHF
    229.00 CHF / 2.5 Liter
    Sparen 17.00 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16940-66-2 ∣ BH4Na ∣ 37.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 130.0°C to 135.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium borohydride
Namenshinweis VenPure™ solution, 12% aq. solution
CAS 16940-66-2, 1310-73-2, 67-56-1, 7732-18-5
Physikalische Form Liquid
Menge 2.5 L
Verpackung Plastic Bottle
Relative Dichte 1.4
Dichte 1.4000g/mL
Summenformel BH4Na
Strukturformel NaBH4
MDL-Nummer MFCD00003518
Merck Index 15,8727
Synonym SBH, Sodium tetrahydroborate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: completely soluble
InChI-Schlüssel YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [BH4-].[Na+]
IUPAC-Name Natriumboranuid
Molekulargewicht (g/mol) 37.83
Formelmasse 37.82
Reinheit (%) 12%
Güte Ungraded