Learn More
Natriumborhydrid, technisch, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073505 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10409190
Marke: Fisher Chemical S/2560/45
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 16940-66-2
Summenformel BH4Na
Molekulargewicht (g/mol) 37.83
MDL-Nummer MFCD00003518
InChI-Schlüssel YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Natriumboranuid
SMILES [BH4-].[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 360°C
Farbe Weiß
pH 11
Physikalische Form Festes Pulver
Menge 10 g
Formelmasse 37.83g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter