Learn More
Natriumborhydrid, 99 %, (VenPureTM AF-Kapseln), Kapseln
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Sodium borohydride |
| Schmelzpunkt | 360.0°C |
| Physikalische Form | Caplets |
| Menge | 500 g |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Strukturformel | NaBH4 |
| Merck Index | 15,8727 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia - reacts with acids, soluble in amines, pyridine and dimethylether of, diethylene glycol, insol.in other ethers, hydrocarb., alkyl chlorides, reacts with oxidizing agents |
| Formelmasse | 37.83 |
| Show More |
Safety and Handling
- Sodium borohydride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Stoff, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke