Learn More
Natriumborhydrid, 99 %, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10480384 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10480384
Marke: Thermo Scientific Acros 200055000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16940-66-2
Summenformel BH4Na
Molekulargewicht (g/mol) 37.83
MDL-Nummer MFCD00003518
InChI-Schlüssel YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sodium tetrahydroborate, SBH
IUPAC-Name Natriumboranuid
SMILES [BH4-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium borohydride
Schmelzpunkt 360.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Iodometry)
Strukturformel NaBH4
Merck Index 15, 8727
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia- reacts with acids,soluble in amines,pyridine and dimethylether of,diethylene glycol,insol.in other ethers,hydrocarb.,alkyl chlorides,reacts with oxidizing agents
Formelmasse 37.83
Reinheit (%) 99%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Kunststoffflasche
Dampfdruck Negligible
Hinweise zur Zersetzung >220°C
Dichte 1.3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium borohydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.