Learn More
Natriumbordeuterid, 99 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium borodeuteride is used to prepare alfa, alfa-dideutero-beta-amino acids. It is also used to prepare amine-stabilized, deuterated borane-tetrhydrofuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium borodeuteride |
| Physikalische Form | Pulver |
| Farbe | Weiß |
| Namenshinweis | Isotopic |
| Empfindlichkeit | Empfindlich gegen Feuchtigkeit. |
| Menge | 1 g |
| pH | 11 |
| Schmelzpunkt | ∼400 °C (Zersetzung) |
| Strukturformel | NaBD4 |
| UN-Nummer | UN1426 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium borodeuteride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
- H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium borodeuteride