Learn More
Natriumborat-Decahydrat MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11414642 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11414642 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11414642 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02191436.5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird in biochemischen und chemischen Laboren zur Herstellung von Puffern verwendet. Natriumborat-Decahydrat MP Biomedicals ist ein Mineral und Salz der Borsäure, oft auch Borax genannt. Es wird auch als Makronährstoffdünger und zur Reinigung von Oberflächen in der Tierpräparation verwendet.
Der Begriff Borax wird für eine Reihe eng verwandter Mineralien oder chemischer Verbindungen verwendet, die sich in ihrem Kristallwassergehalt unterscheiden, bezieht sich aber üblicherweise auf das Dekahydrat. Natriumborat findet in vielen Anwendungen Verwendung:
  • Zur Herstellung von Puffern, z. B. für die Gelelektrophorese von DNA, wie TBE-Puffer (Tris/Borat/EDTA) oder SB-Puffer (Natriumborat), oder als BBS-Puffer (Boratgepufferte Salzlösung) in Beschichtungsverfahren
  • Als Mikronährstoffdünger zur Behebung von Bor-Mangelböden
  • Zur Reinigung der Hirnhöhle eines Schädels für die Montage
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Borate Decahydrate
CAS 1303-96-4
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99,5 – 105,0 %
Summenformel B4Na2O7.10H2O
Löslichkeitsinformationen 1 g löst sich in 16 ml Wasser, 0,6 ml siedendem Wasser, ∼/ml Glycerin; unlöslich in Alkohol.
Molekulargewicht (g/mol) 381.37
Formelmasse 381,37 g/mol
Güte ACS-Reagenz