Learn More
Natriumborat-Decahydrat ACS MP Biomedicals
Artikelnummer. 11424642 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11424642 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11424642 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219143601
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Borate
Namenshinweis Dekahydrat
CAS 1303-96-4
Menge 1 kg
Summenformel B4Na2O7·10H2O
Synonym Sodium Tetraborate, Borax, Fused
Formelmasse 381.37
Güte ACS
Dichte 2.367 g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natriumborat-Decahydrat
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.