Learn More
Natriumborat-Decahydrat, 99,5-102,0 %, (kristallin/ACS-Reagenzqualität), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11434642 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11434642 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11434642 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219143605
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Borate Decahydrate
CAS 1303-96-4
Physikalische Form Crystalline
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 99.5-102.0%
Summenformel Na2B4O7 · 10H2O
Formelmasse 381.37
Güte ACS-Reagenz