Learn More
Natriumborat ACS AR Granular, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15548754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15548754 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15548754 Lieferant Avantor Macron Lieferanten-Nr. 745706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.00 CHF
    401.70 CHF / 2.5 Kilogramm
    Sparen 66.30 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumborat
Namenshinweis 10-Hydrate
CAS 1303-96-4
Physikalische Form granular
Menge 2.5 kg
Summenformel Na2B4O710H2O
Formelmasse 381.37
Güte ACS
Verpackung Poly
compliance-icons
Produktidentifikator
  • di-Sodium tetraborate decahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium tetraborate decahydrate