Learn More
Natriumborat, 10-Hydrat, N.F., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548144 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15548144 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15548144 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 357405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    473.00 CHF
    415.63 CHF / 2.5 Kilogramm
    Sparen 57.37 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-07-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-96-4
Summenformel Na2B4O710H2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumborat
Namenshinweis 10-Hydrate
Menge 2.5 kg
Formelmasse 381.37
Reinheit (%) 101.6%
Güte NF
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.73 kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • di-Sodium tetraborate decahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium tetraborate decahydrate