Learn More
Natriumborat, 10-Hydrat, N.F., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15538144 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15538144 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15548144 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15538144 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 357401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00 CHF
    137.67 CHF / 500 Gramm
    Sparen 44.33 CHF
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-04-2027
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-96-4
Summenformel Na2B4O710H2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumborat
Namenshinweis 10-Hydrate
Menge 500 g
Formelmasse 381.37
Güte NF
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.73 kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM BORATE,10-HYDR
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: di-Sodium tetraborate decahydrate