Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumborat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 8.0
Beschreibung
It is a component of many detergents, cosmetics, and enamel glazes. It is also used to make buffer solutions in biochemistry, as a fire retardant, as an anti-fungal compound for fiberglass, as a flux in metallurgy, neutron-capture shields for radioactive sources, a texturing agent in cooking, and as a precursor for other boron compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist ein Bestandteil vieler Reinigungsmittel, Kosmetika und Schmelzglasuren. Es wird auch zur Herstellung von Pufferlösungen in der Biochemie, als feuerhemmendes Mittel, als Antimykotikum für Glasfasern, als Flussmittel in der Metallurgie, als Neutronenfänger für radioaktive Quellen, als Texturierungsmittel beim Kochen und als Vorläufer für andere Borverbindungen verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium borate buffer soln. |
| Konzentration | 0,5 mM Pufferlösung |
| pH | 8.0 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 250 mL |
| Löslichkeitsinformationen | Fully miscible with water. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
| Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| X10L527 | Analysenzertifikat | 31/10/2025 | J60068.AP, J60068.AK |
| S22L526 | Analysenzertifikat | 10/06/2025 | J60068.AP, J60068.AK |
| S22L527 | Analysenzertifikat | 10/06/2025 | J60068.AP, J60068.AK |
| Z28K545 | Analysenzertifikat | 23/01/2025 | J60068.AP, J60068.AK |
| Y18K555 | Analysenzertifikat | 26/11/2024 | J60068.AP, J60068.AK |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium borate, 0.5M buffer solution, pH 8.0
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Disodium tetraborate