Learn More
Natriumbisulfit-Lösung, Purum, ∼40 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071808 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
25 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15691310 1 l 1 Liter
15601320 2.5 l 2.50 Liter
15611320 25 l 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15691310 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 134381L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
purum, ca. 40 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-90-5
Summenformel NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 103.05
MDL-Nummer MFCD00003530
InChI-Schlüssel DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumbisulfit, Natriumhydrogensulfit, Natriumsulfhydrat, Mononatriumsulfit, Schweflige Säure, Mononatriumsalz, Caswell Nr. 750, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
IUPAC-Name Natrium;Hydrogensulfit
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumbisulfitlösung
Menge 1 l
Strukturformel NaHSO3
UN-Nummer 3082
Formelmasse 104.06 mol
Güte purum
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 %