Learn More
Natriumbisulfit (Mischung aus NaHSO3 und Na2S2O5), TRC
Artikelnummer. 30011069
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011069 100 g 100 Gramm
30010486 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30011069 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS614400100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-90-5
Summenformel NaHSO3
Molekulargewicht (g/mol) 104.06
Synonym Sulfurous Acid Monosodium Salt, E 222, FR-62, Hydrogen Sodium Sulfite, Hydrogen Sulfite Sodium, Monosodium Sulfite, Sodium Acid Sulfite, Sodium Bisulfite, Sodium Bisulfite (NaHSO3), Sodium Bisulphite, Sodium Hydrogen Sulfite, Sodium Sulfite (NaHSO3);
IUPAC-Name Natrium;Hydrogensulfit
SMILES [Na+].OS(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5)
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-1
Formelmasse 103.9544