Learn More
Natriumbisulfit (Mischung aus NaHSO3 und Na2S2O5), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5) |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-1 |
| Formelmasse | 103.9544 |