Learn More
Natriumbisulfit ACS AR Granular, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15538754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15538754 2.5 kg Poly 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15538754 Lieferant Avantor Macron Lieferanten-Nr. 744806
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-90-5
Summenformel NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 103.05
MDL-Nummer MFCD00003530
InChI-Schlüssel DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumbisulfit, Natriumhydrogensulfit, Natriumsulfhydrat, Mononatriumsulfit, Schweflige Säure, Mononatriumsalz, Caswell Nr. 750, uantax sbs, sulfurous acid, monosodium salt, caswell no. 750, hydrogen sodium sulfite
PubChem CID 23665763
ChEBI CHEBI:26709
IUPAC-Name Natrium;Hydrogensulfit
SMILES [Na+].[O-]S([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumbisulfit
Physikalische Form granular
Menge 2.5 kg
Formelmasse 104.06
Reinheit (%) 59.2%
Güte ACS
Verpackung Poly
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydrogen sulphite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydrogen sulphite