Learn More
Natriumbisulfat, 92 %, tech., Granulat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777063
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7681-38-1
HNaO4S
120.05
MFCD00003531
WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
sodium hydrogen sulfate, sodium bisulfate, sodium acid sulfate, bisulfate of soda, sodium hydrosulfate, fanal, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfect
516919
Natrium; Hydrogensulfat
[Na+].OS([O-])(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7681-38-1
HNaO4S
120.05
MFCD00003531
WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
sodium hydrogen sulfate, sodium bisulfate, sodium acid sulfate, bisulfate of soda, sodium hydrosulfate, fanal, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfect
516919
Natrium; Hydrogensulfat
[Na+].OS([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium bisulfate
Schmelzpunkt 177.0°C to 180.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Granulate
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 92%
Strukturformel NaHSO4
Merck Index 15, 8722
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: decomposes by alcohol into na2so4 and h2so4
Formelmasse 120.06
Reinheit (%) 92%
Güte Eigenschaften
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 2.1
Dichte 2.1000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bisulfate, tech., granular
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.