Learn More
Thermo Scientific™ Natriumbiselenit
Artikelnummer. 10679634
Artikelnummer. 10679634
Marke: Thermo Scientific™ LP0121A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Herstellung von Selenit-Bouillonbasis, Mannitol-Selenit-Bouillonbasis, Selenit-Cystin-Bouillonbasis und Mannitol-Selenit-Bouillonbasis mit Natriumbiselenit.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Oxoid™ Natriumbiselenit zur Herstellung von Selenit-Bouillon-Basis (CM0395), Mannitol Selenit-Bouillon-Basis (CM0399) oder Selenit-Kystin-Bouillon-Basis (CM0699). Das vollständige Medium wird zur selektiven Anreicherung von Salmonellen-Spezies aus verschiedenen Proben empfohlen.
Lösen Sie 4 Gramm in 1 Liter destilliertem Wasser auf, und verwenden Sie diese Lösung, um das Basismedium oder die Tabletten wieder herzustellen.
Giftig bei Einatmen und Verschlucken. Gefahr kumulativer Wirkungen.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 10°bis 30 °C
Beschreibung Natriumbiselenit
Produkttyp Natriumbiselenit
Menge 100 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM BISELENITE (L121)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydrogen selenite