Learn More
Natriumbis(trimethylsilyl)amid (95%), TRC
Artikelnummer. 30425796
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30425796 5 g 5 Gramm
30413601 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30425796 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6146535G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bis(trimethylsilyl)amide
CAS 1070-89-9
Summenformel C6H18NNaSi2
Menge 5 g
Synonym Hexamethyldisilazane sodium salt
InChI-Formel InChI=1S/C6H18NSi2.Na/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
SMILES [Na+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
IUPAC-Name Natrium;bis(trimethylsilyl)azanid
Molekulargewicht (g/mol) 183.37
Formelmasse 183.0875