Learn More
Natrium-bis(trimethylsilyl)amid, 2 M wässrige Lösung in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046170
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11358066
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13352.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1070-89-9 | C6H18NNaSi2 | 183.377 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natrium-bis(trimethylsilyl)amid ist eine starke Basis, die in der organischen Synthese für Deprotonierungsreaktionen und basenkatalysierte Reaktionen verwendet wird. Es wird auch zur Verbesserung der Polymerisierung von Pheneylacetylen in Verbindung mit der Katalyse von Rhodium(I) verwendet. Es wird zur Erzeugung von Enolaten, Wittig-Reagenzien und Carbenen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Benzol und Toluol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, starken Oxidationsmitteln und Sauerstoff. Trockene Rückstände sind explosiv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1070-89-9
Summenformel C6H18NNaSi2
Molekulargewicht (g/mol) 183.377
MDL-Nummer MFCD00009835
InChI-Schlüssel WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium bis trimethylsilyl amide, n-sodiohexamethyldisilazane, sodium hexamethyldisilazide, nahmds, sodiobis trimethylsilyl amine, sodium bis trimethylsilyl azanide, n-sodium hexamethyldisilazane, sodium-bis trimethylsilyl amide, hexamethyldisilazane sodium salt
PubChem CID 2724254
IUPAC-Name Natrium;bis(trimethylsilyl)azanid
SMILES C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Beilstein 3629917
Flammpunkt −17°C (1°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene and toluene.
Formelmasse 183.38
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2M soln. in THF
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Dichte 0.92
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium bis(trimethylsilyl)amide, 2M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrahydrofuran, Sodium bis(trimethylsilyl)amide