Learn More
Natriumbiphenyl, 20 Gew.% Lösung in Diethylenglycoldiethylether, angeboten als 20x ,Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 419423000
Additional Details : CAS : 112-36-7 Gewicht : 0.30090kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
ReduktionsreagenzSpezifikation
Sodium biphenyl, 20%w/w solution in diethylene glycol diethyl ether | |
20%w/w Solution in Diethylene Glycol Diethyl Ether | |
C12H10Na | |
MFCD00013182 | |
sodium biphenyl, diphenyl sodium, acmc-1b11a | |
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2.[Na] | |
177.202 | |
177.2 | |
Reagenz | |
300 mL | |
Lösung |
Schwarz-Blau bis Grün | |
5137-46-2,112-36-7 | |
C6H5C6H5·Na | |
1.0030g/mL | |
AEBYJSOWHQYRPK-UHFFFAOYSA-N | |
1,1'-Biphenyl;natrium | |
53446764 | |
17 to 23% (w/w) (typically), actual strength on certificate of analysis | |
1.003 | |
54°C |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium biphenyl, solution in diethylene glycol diethyl ether, 10-23%
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.