Learn More
Natriumhydrogencarbonat, Pulver, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15297246 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 15297246
Marke: Avantor J.T.Baker 351005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydrogencarbonat
CAS 144-55-8
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Summenformel CHNaO3
MDL-Nummer MFCD00003528
Synonym Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Kohlensäure-Mononatriumsalz, Natriumsäurekarbonat, Sodabikarbonat, Azidosan, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OC([O-])=O
IUPAC-Name Natrium;Wasserstoffcarbonat
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
Formelmasse 84.01
Güte Multi-Kompendium/USP
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 2.20 kg