Learn More
Natriumbikarbonat (kristallines Pulver/USP/FCC/EP/BP/JP), Fisher Chemical
Artikelnummer. 12668223
Click to view available options
Menge:
12 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Packungsgröße:
12 Kilogramm
Artikelnummer. 12668223
Marke: Fisher Chemical USS63712
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC-Name Natriumhydrogencarbonat
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Bicarbonate
Schmelzpunkt 270°C
Farbe Weiß
pH 8.3
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 12 kg
Löslichkeitsinformationen Pass Test
Formelmasse 84.01
Reinheit (%) 99.0 to 101.0% (EP)
Güte BP/EP/FCC/JP/USP
Identifizierung Pass Test (BP), Pass Test (EP), Pass Test (FCC), Pass Test (JP), Pass Test (USP), Pass Test (USP/FCC/EP/BP/JP)
Verlust bei Trocknung 0.25% max. (FCC), 0.25% max. (USP), 0.25% max. (USP, FCC)
Verpackung Poly-Eimer
Hinweise zur Zersetzung >50°C