Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumbikarbonat, 1 M-Pufferlösung, pH 9.0
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium bicarbonate buffer soln. |
| Konzentration | 1 M Pufferlösung |
| pH | 9.0 |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 250 mL |