Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumbikarbonat, 1 M-Pufferlösung, pH 9.0
Artikelnummer. 15442909
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15442909 250 mL 250 Milliliter
15452909 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442909 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60066.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.11 CHF
    67.65 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 7.46 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144-55-8
Summenformel CHNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.01
MDL-Nummer MFCD00003528
InChI-Schlüssel UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC-Name Natrium;Wasserstoffcarbonat
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium bicarbonate buffer soln.
Konzentration 1 M Pufferlösung
pH 9.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL