Learn More
Natrium-Beta-Glycerophosphatpentahydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322156
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11322156 500 g 500 Gramm
11302156 25 g 25 Gramm
11312156 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322156 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03425.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 13408-09-8 | C3H19Na2O11P | 308.13 g/mol
Sodium β-glycerophosphate pentahydrate is used as a phosphatase inhibitor. It promotes bone matrix mineralization while delivering to osteoblasts by providing a source of phosphate ions. It is used in the development of hydrogels and scaffolds, which finds applications in tissue engineering and cell growth. It is used as an additive in isolation mediums by providing phosphate ions to isolate. It is utilized to promote mineralization in vitro by modulating bone cell metabolic activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium β-Glycerophosphatpentahydrat wird als Phosphatase-Inhibitor verwendet. Es fördert die Knochenmatrixmineralisierung und liefert gleichzeitig Osteoblasten, indem es eine Quelle von Phosphationen bereitstellt. Es wird bei der Entwicklung von Hydrogelen und Gerüsten verwendet, die Anwendungen in der Gewebetechnik und im Zellwachstum finden. Es wird als Additiv in Isolationmedien verwendet, indem Phosphationen zur Isolierung bereitgestellt werden. Es wird verwendet, um die Mineralisierung in vitro durch die Modulation der metabolischen Aktivität von Knochenzellen zu fördern.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13408-09-8
Summenformel C3H19Na2O11P
Molekulargewicht (g/mol) 308.13
MDL-Nummer MFCD00149083,MFCD00002135,MFCD00149083,MFCD00149084,MFCD00002135
InChI-Schlüssel VWVLGHQKEJESPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-5jiy5mmx0e, 5jiy5mmx0e, sodium 2-glycerophosphate pentahydrate, sodium beta-glycerophosphate pentahydrate, sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate pentahydrate, glycerol 2-phosphate, c3h7na2o6p.5h2o, beta-glycerophosphate, disodium salt, pentahydrate, beta-glycerol phosphate disodium salt pentahydrate, beta-glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate
PubChem CID 131846916
IUPAC-Name 1,3-dihydroxypropan-2-yl dihydrogenphosphat;Natrium;Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[Na].[Na].OCC(CO)OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium beta-glycerophosphate pentahydrate
Schmelzpunkt >300°C
pH 9.5
Menge 500 g
Beilstein 3744328
Merck Index 14,8622
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 306.12 (216.04 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%