Learn More
Natriumbenzoat, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548134 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15548134 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
15538134 500 g Weithalsflasche Braunglas 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15548134 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 350005
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 532-32-1
Summenformel C7H5NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 144.11
MDL-Nummer MFCD00012463
InChI-Schlüssel WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumbenzoat, Benzoesäure-Natriumsalz, Sobenat, Benzoatnatrium, Sodabenzoat, Benzoat, Natrium, Caswell Nr. 746, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
IUPAC-Name Natrium; Benzoat
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumbenzoat
Menge 2.5 kg
Formelmasse 144.11
Güte FCC/NF
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.44 kg