Specifications
| Chemischer Name oder Material | Natriumbenzoat |
| Menge | 500 g |
| Formelmasse | 144.11 |
| Güte | FCC/NF |
| Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
| Relative Dichte | 1 l = 1.44 kg |