Learn More
Natriumbenzoat, entspricht mehreren Pharmakopöen, N.F., J.T. Baker™
Artikelnummer. 15558134 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15558134 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15558134 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 350105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    695.00 CHF
    603.98 CHF / 2.5 Kilogramm
    Sparen 91.02 CHF
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumbenzoat
CAS 532-32-1
Menge 2.5 kg
Summenformel C7H5NaO2
MDL-Nummer MFCD00012463
Synonym Natriumbenzoat, Benzoesäure-Natriumsalz, Sobenat, Benzoatnatrium, Sodabenzoat, Benzoat, Natrium, Caswell Nr. 746, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
InChI-Schlüssel WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Natrium; Benzoat
Molekulargewicht (g/mol) 144.11
PubChem CID 517055
Formelmasse 144.11
Güte Multi-Kompendium/NF
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.44 kg