Learn More
Natriumbenzoat, LoGiCal
Artikelnummer. 30462928
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462928 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462928 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0730.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoic Acid Sodium Salt
CAS 532-32-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzoic Acid Sodium Salt
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H5 O2 . Na
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Sodium Benzoate, Benzoic acid sodium salt (1:1), Benzoic acid sodium salt, Sodium benzoate, Antimol, Benzoate of soda, E 211, E 221, E 221 (nucleating agent), Fuminaru, Purox S, Sobenate, SKF-30573Z
InChI-Formel InChI=1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES [Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name Natrium;benzoat
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 144.1
Menge 10 mg
Formelmasse 144,0187 g/mol