Learn More
Natriumbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448496
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448496 10,000 g 10000 Gramm
11433980 250 g 250 Gramm
11428496 500 g 500 Gramm
11438496 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11448496 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15946.0C
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 532-32-1 | C7H5NaO2 | 144.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Natriumbenzoat wird häufig als Konservierungsmittel in Lebensmitteln, Medizin, Kosmetika und Futtermitteln verwendet. Es wird zur Behandlung von Hyperammonämie und Harnstoffzyklusstörungen verwendet. Es wird bei Feuerwerk als Brennstoff in Pfeifsätzen verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Zahnpasta und Mundspülungen verwendet. Es findet Anwendung in den meisten sauren Lebensmitteln wie Salatdressings (Essig), kohlensäurehaltigen Getränken (Kohlensäure), Konfitüren und Fruchtsäften (Zitronensäure), eingelegten Gurken (Essig) und Würzstoffen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, alkohollöslich löslich in Wasser, Alkohol, Ammoniak und Pyridin.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Alkalien, Mineralsäuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 532-32-1
Summenformel C7H5NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 144.11
MDL-Nummer MFCD00012463
InChI-Schlüssel WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium benzoate
Schmelzpunkt >300°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Geruchsneutral
Menge 10,000 g
Beilstein 3572467
Merck Index 14,8582
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcoholSoluble in water,alcohol,ammonia and pyridine.
IUPAC-Name Natrium;benzoat
Formelmasse 144.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder Granulat oder Prills
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium benzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium benzoate