Learn More
Natriumazid, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073503 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10050520
Marke: Fisher Chemical S/2380/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 26628-22-8
Summenformel N3Na
Molekulargewicht (g/mol) 65.011
MDL-Nummer 3536
InChI-Schlüssel PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC-Name Natrium; Azid
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 300°C
Schmelzpunkt 275°C
Farbe Weiß
pH 10
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 100 g
Formelmasse 65.01g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium azide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P330-Mund ausspülen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P350-BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Behutsam mit viel Wasser und Seife waschen.