Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumazid, 99+ %
Artikelnummer. 12695107 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12695107 25 g 25 Gramm
12605117 100 g 100 Gramm
12615117 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12695107 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 447810250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.30 CHF
    34.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 4.65 CHF
    11% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Natriumazid, CAS-Nr. 26628-22-8, ist das Natriumsalz von Wasserstoffazid (Hydrazosäure).Diese Verbindung zeigt antibakterielle und mutagene Aktivitäten.Sie kann auch die mitochondriale Atemkette hemmen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für Azidierung/Diazo-Transfer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26628-22-8
Summenformel N3Na
Molekulargewicht (g/mol) 65.01
InChI-Schlüssel PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC-Name Natrium; Azid
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 300.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium azide
Schmelzpunkt 275,0 °C
Physikalische Form Powder
Menge 25 g
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.85
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Dichte 1.8500g/mL
Strukturformel NaN3
Merck Index 15,8717
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 420g/L (17°C). Other solubilities: soluble in liquid ammonia, slightly soluble in alcohol, insoluble in diethyl ether
Formelmasse 65.01
Reinheit (%) ≥99%
Güte Biochemie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium azide
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Hazard Statement
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.