Learn More
Natriumarsenitlösung 0.05 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10316430
Natriumarsenitlösung 0.05 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10316430 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 L, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10316430
Marke: Fisher Chemical J/7510/PB15
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemical Identifiers
CAS 7784-46-5
Summenformel AsNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.909
MDL-Nummer 3472
InChI-Schlüssel PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c
PubChem CID 443495
ChEBI CHEBI:29678
IUPAC-Name Natrium; Oxoarsinit
SMILES [O-][As]=O.[Na+]
Specifications
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 L
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium arsenite solution 0.05M (0.1N)
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Hazard Statement
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P281-Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Natriumarsenitlösung 0.05 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical >