Learn More
Natriumarsenit, 98+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
100 Gramm
Beschreibung
100g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 615°C |
| CAS | 7784-46-5 |
| Farbe | Weiß |
| pH | 12 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 100 g |
| Summenformel | AsNaO2 |
| MDL-Nummer | 3472 |
| Synonym | sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c |
| InChI-Schlüssel | PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium arsenite
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1A
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P313-Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.