Learn More
Natriumarsenit, 0.1 N standardisierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mL
4 L
Packungsgröße:
4 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
Sodium arsenite is used as hide preservative, antiseptic, dyeing and soaps. It is used as a stressor to induce production of heat shock proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium arsenite |
| Namenshinweis | Standardized Solution |
| Farbe | Farblos |
| Physikalische Form | Flüssigkeit |
| Menge | 500 mL |
| Prozentgehaltsbereich | 0.1N Standardized Solution |
| Strukturformel | NaAsO2 |
| UN-Nummer | UN1686 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. Slightly miscible with alcohol. |
| Formelmasse | 129.91 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium arsenite, 0.1N Standardized Solution
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Karzinogenität Kategorie 1A
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium arsenite