missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Natriumarsenatheptahydrat, TRC

Artikelnummer. 30419003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30419003 5 g
30412126 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30419003 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS9600885G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 10048-95-0
Summenformel HO4As2 Na • 7[H2O]
Molekulargewicht (g/mol) 185.9171802
Synonym Dibasic Sodium Arsenate (Na2HAsO4.7H2O), Disodium Acid Arsenate Heptahydrate (Na2HAsO4.7H2O), Disodium Arsenate Heptahydrate, Disodium Hydrogen Arsenate (Na2HAsO4) Heptahydrate, Disodium Monohydrogen Arsenate Heptahydrate, Hydrogen Disodium Arsenate (HNa2AsO4) Heptahydrate, Sodium Acid Arsenate, Heptahydrate, Sodium Arsenate (Na2HAsO4) Heptahydrate, Sodium Arsenate Hydrate (Na2HAsO4.7H2O), Sodium Hydrogen Arsenate (Na2HAsO4) Heptahydrate
IUPAC-Name Dinatrium; Wasserstoffarsorat; Heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O[As](=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Sodium Arsenate Heptahydrate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/AsH3O4.2Na.7H2O/c2-1(3,4)5;;;;;;;;;/h(H3,2,3,4,5);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2
Formelmasse 311.9626
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.