Learn More
Natriumammoniumphosphat-Tetrahydrat (kristallin/zertifiziert), Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumammoniumphosphat-Tetrahydrat |
| Schmelzpunkt | 79 °C |
| CAS | 7783-13-3 |
| Farbe | Farblos |
| pH | 8 |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | H13NNaO8P |
| Strukturformel | NanH4 HPO4·4 H2 O |
| MDL-Nummer | MFCD00066970 |
| Mehr anzeigen |