Learn More
Natriumaminosalicylat-Dihydrat, Mikromol™
Beschreibung
Natriumaminosalicylat-Dihydrat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium aminosalicylate dihydrate |
| CAS | 6018-19-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Sodium aminosalicylate dihydrate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C7 H6 N O3 . Na . 2 H2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Sodium aminosalicylate dihydrate, Sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, Benzoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, Salicylic acid, 4-amino-, monosodium salt, dihydrate, Monosodium p-aminosalicylate dihydrate, Sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, Sodium 4-aminosalicylate dihydrate, Sodium p-aminosalicylate dihydrate, p-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate, Benzoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, sodium salt, hydrate (1:1:2), Mesalazine Impurity E as Sodium Salt Dihydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H7NO3.Na.2H2O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4;;;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);;2*1H2/q;+1;;/p-1 |
| SMILES | O.O.[Na+].Nc1ccc(C(=O)[O-])c(O)c1 |
| IUPAC-Name | Natrium;4-amino-2-hydroxybenzoat;dihydrat |
| Mehr anzeigen |