Learn More
Natriumaminosalicylat-Dihydrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30459895
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459895 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459895 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1645.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium aminosalicylate dihydrate
CAS 6018-19-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sodium aminosalicylate dihydrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H6 N O3 . Na . 2 H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Sodium aminosalicylate dihydrate, Sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, Benzoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, monosodium salt, dihydrate, Salicylic acid, 4-amino-, monosodium salt, dihydrate, Monosodium p-aminosalicylate dihydrate, Sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate, Sodium 4-aminosalicylate dihydrate, Sodium p-aminosalicylate dihydrate, p-Aminosalicylic acid sodium salt dihydrate, Benzoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, sodium salt, hydrate (1:1:2), Mesalazine Impurity E as Sodium Salt Dihydrate
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO3.Na.2H2O/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4;;;/h1-3,9H,8H2,(H,10,11);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES O.O.[Na+].Nc1ccc(C(=O)[O-])c(O)c1
IUPAC-Name Natrium;4-amino-2-hydroxybenzoat;dihydrat
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 211.15
Menge 10 mg
Formelmasse 211,0457 g/mol