Learn More
Natriumamid, 95 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10654892 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10654892 500 g Glasflasche 500 Gramm
10286250 100 g Glasflasche 100 Gramm
11964391 2.5 kg Kunststoff-Fass 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10654892 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 197055000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7782-92-5 | H2NNa | 39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-92-5
InChI-Schlüssel ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium amide, sodamide, sodium amide na nh2, unii-5db3g6px9d, 5db3g6px9d, sodium azanide, sodium amide, 50 wt. % suspension in toluene, sodiumamide, natriumamid, sodioamine
PubChem CID 24533
IUPAC-Name Natrium; Azanid
SMILES [NH2-].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 400°C
Chemischer Name oder Material Sodium amide
Schmelzpunkt 210°C
Farbe Grau-weiß bis weiß
Physikalische Form Pulver, unregelmäßige Flocken oder Granulate
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 95%
Summenformel H2NNa
Strukturformel NaNH2
Fieser 01,1034; 02,373; 04,439; 05,591; 06,525; 08,446; 15,288
Merck Index 15,8714
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts violently with water. Other solubilities: decomposes in hot alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 39
Formelmasse 39
Reinheit (%) 95%
Güte Rein