Learn More
Natriumalendronat, Mikromol™
Artikelnummer. 17920586
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17920586 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17920586 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1296.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Natriumalendronat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium alendronate trihydrate
CAS 121268-17-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sodium alendronate trihydrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H12 N O7 P2 . Na . 3 H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Sodium Alendronate Trihydrate
InChI-Formel InChI=1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
SMILES O.O.O.[Na+].NCCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
IUPAC-Name Natrium;(4-Amino-1-hydroxy-1-phosphonobutyl)-hydroxyphosphinat;Trihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 325.12
Menge 100 mg
Formelmasse 325,0304 g/mol