Learn More
Natriumacetattrihydrat, Honeywell
Catalog Number 15628120
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
6131-90-4
C2H9NaO5
136.079
MFCD00071557
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Natriumacetattrihydrat, Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat, Natriumacetat-3-Wasser, Natriumacetat USP:JAN, Natriumacetat USAN:JAN, Natriumacetat TN, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
23665404
CHEBI:32138
Natrium;Acetat;Trihydrat
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
6131-90-4
C2H9NaO5
136.079
MFCD00071557
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Natriumacetattrihydrat, Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat, Natriumacetat-3-Wasser, Natriumacetat USP:JAN, Natriumacetat USAN:JAN, Natriumacetat TN, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
23665404
CHEBI:32138
Natrium;Acetat;Trihydrat
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Reagenzgütegrad, ≥99.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Natriumacetattrihydrat
Menge 250 g
Strukturformel CH3COONa · 3H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3732037
Formelmasse 136.08 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Zündpunkt 1112 °F