Learn More
Natriumacetat-Trihydrat, extra rein, SLR, Kristall, erfüllt die analytischen Spezifikationen gemäß Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
C2H9NaO5, CAS Number-6131-90-4, unii-4550k0sc9b, thomaegelin, plasmafusin, sodium acetate tn, sodium acetate usan:jan, tutofusin, sodium acetate usp:jan, natrium acetate-3-wasser, acetic acid, sodium salt, trihydrate, sodium acetate trihydrate, 5kg, CHEBI:32138, White, 136.08g/mol
Marke: Fisher Chemical S/2000/65
Additional Details : CAS : 6131-90-4 Gewicht : 5.00000kg
Menge | 5 kg |
---|---|
Verpackung | Plastikfass |
Chemische Identifikatoren
6131-90-4 | |
136.079 | |
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M | |
23665404 | |
Natrium;Acetat;Trihydrat |
C2H9NaO5 | |
71557 | |
Natriumacetattrihydrat, Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat, Natriumacetat-3-Wasser, Natriumacetat USP:JAN, Natriumacetat USAN:JAN, Natriumacetat TN, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn | |
CHEBI:32138 | |
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+] |
Spezifikation
6131-90-4 | |
71557 | |
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M | |
Natrium;Acetat;Trihydrat | |
23665404 | |
136.08 mol | |
Plastikfass | |
58 °C | |
5 kg |
C2H9NaO5 | |
Natriumacetattrihydrat, Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat, Natriumacetat-3-Wasser, Natriumacetat USP:JAN, Natriumacetat USAN:JAN, Natriumacetat TN, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn | |
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+] | |
136.079 | |
CHEBI:32138 | |
Fest | |
Weiß | |
8 bis 9.5 |