Learn More
Natriumacetat, Trihydrat, Kristall, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
114.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumacetat |
Namenshinweis | Trihydrat |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 136.08 |
Güte | FCC/USP |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 1.45 kg |