Learn More
Natriumacetat-Trihydrat (farblose bis weiße Kristalle), Fisher BioReagents
Catalog Number p-2363411
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
6131-90-4
C2H9NaO5
136.079
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
23665404
CHEBI:32138
Natrium;Acetat;Trihydrat
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
6131-90-4
C2H9NaO5
136.079
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
23665404
CHEBI:32138
Natrium;Acetat;Trihydrat
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Natriumacetat-Trihydrat (farblose bis weiße Kristalle)
Die Trihydrat-Form von Natriumacetat kann, wie die wasserfreie Form, für viele Anwendungen verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Sodium Acetate Trihydrate
Schmelzpunkt 58°C
Farbe Weiß
pH 8 to 9.5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Strukturformel CH3COONa·3H2O
Formelmasse 136.08
Reinheit (%) 99.0 to 101.0%
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.45g/cm³