Learn More
Natriumacetat-Trihydrat, zertifizierte AR für Analysen, Kristall, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical S/2040/53
34.53 CHF gültig bis 2021-10-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "14806" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 6131-90-4 Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10030350
  • 60.15 CHF / 500 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 10
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sodium Acetate Trihydrate, Certified AR for Analysis, Crystal
Spezifikation
Spezifikation
Kunststoffpulverbehälter
58 °C
8 bis 9.5
C2H9NaO5
Natriumacetattrihydrat, Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat, Natriumacetat-3-Wasser, Natriumacetat USP:JAN, Natriumacetat USAN:JAN, Natriumacetat TN, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
136.079
CHEBI:32138
Fest
Weiß
500 g
6131-90-4
71557
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Natrium;Acetat;Trihydrat
23665404
136.08 mol
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation