Learn More
Sodium Acetate Trihydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31750452
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Natural Poly Bottle
Poly Wide Mouth Bottle
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
31750452 2.5 kg Natural Poly Bottle 2.50 Liter
31750133 500 g Poly Wide Mouth Bottle 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31750452 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. RDCS02502.5A5
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6131-90-4
Summenformel C2H9NaO5
InChI-Schlüssel AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Acetate
CAS Max. % 101
pH 7.5-9.2
Physikalische Form Crystals and/or Chunks
Menge 2.5 kg
SMILES O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
IUPAC-Name sodium acetate trihydrate
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
Reinheit (%) 99 zu 101 %
Güte ACS
Verpackung Natural Poly Bottle